missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MCEE Mouse anti-Human, Clone: OTI1B5, lyophilized, TrueMAB™

Produktkod. 17609941
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17609941 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17609941 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF808532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

MCEE catalyzes the interconversion of D- and L-methylmalonyl-CoA during the degradation of branched chain amino acids. odd chain-length fatty acids, and other metabolites. Mutations in this gene result in methylmalonyl-CoA epimerase deficiency, which is presented as mild to moderate methylmalonic aciduria.

Specifikationer

Antigen MCEE
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1B5
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen MCEE
Genaccessionsnr. Q96PE7
Gene Alias GLOD2
Gensymboler MCEE
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human MCEE produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84693
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.