missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
mCherry Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-25157AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Specifikationer
| mCherry | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated | |
| DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein | |
| This mCherry Antibody was developed against full length recombinant mCherry protein | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| 27 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Fusion Proteins | |
| Non-species specific, Mouse, Rat, Bacteria | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering