Läs mer
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
2185.00 SEK - 6025.00 SEK
Specifikationer
Antigen mCherry
Utspädning Western Blot 1:2000-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, IHC
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18069453
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-25158-0.025ML
0.025 mL
2185.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18736713
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-25158
6025.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
mCherry Polyclonal specifically detects mCherry in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.
Specifikationer
Specifikationer
mCherry
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Chicken
DSRED, red fluorescent protein mCherry, Red Fluoroscent Protein
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:2000-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating, IHC
Polyclonal
Precipitation
RUO
IgY
Ammonium sulfate precipitation
This antibody detects mCherry.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only