Läs mer
Invitrogen™ mCherry Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15235346
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15235346 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15235346
Brand: Invitrogen™ PA534974
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: 293T whole cell extract, human PLK4-mCherry-transfected 293T. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0. 5 of 15 minutes, allowing it to be visualized soon after translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen mCherry
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), Immunoprecipitation, Western Blot, Proximity Ligation Assay, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.22 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Gene Alias mCherry
Värd art Rabbit
Immunogen Full length mCherry recombinant protein.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Chemical
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Målmolekyl Tag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.