Läs mer
Mcl1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16497136
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497136 100 mg -
16429657 5 mg -
16427118 10 mg 10mg
16403157 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497136 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16669
MedChemExpress Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mcl1-IN-1
CAS 713492-66-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H18ClN3O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.72 mM)
LEDER O=C(O)COC1=CC=CC=C1C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C4=NC=CC=C4C(Cl)=C3
Molekylvikt (g/mol) 435.86
Formel vikt 435.86
Procent renhet 98.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death