missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress MCLA hydrochloride

Produktkod. 16422688
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422688 5 mg
16453439 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16422688 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW013275

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MCLA hydrochloride is a chemiluminescent reagent which can be used to quantify aqueous concentrations of superoxide.

Specifikationer

Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
CAS 128322-44-1
Molekylvikt (g/mol) 291.73 g/mol
Löslighet DMSO : 10 mg/mL (34.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Mål NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.