Läs mer
MedChemExpress MCLA hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 128322-44-1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.73 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 10 mg/mL (34.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |