missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MCM3 Antibody (MCM3/6706), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24078JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MCM3 Monoclonal antibody specifically detects MCM3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| MCM3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| cervical cancer proto-oncogene 5, DNA polymerase alpha holoenzyme-associated protein P1, DNA replication factor MCM3, DNA replication licensing factor MCM3, EC 3.6.4.12, HCC5, hRlf beta subunit, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3, MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae), MGC1157, minichromosome maintenance complex component 3, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 3, minichromosome maintenance deficient 3, P1.h, p102, P1-MCM3, replication licensing factor, beta subunit, RLF subunit beta, RLFB | |
| Recombinant fragment (aa 650-750) of human MCM3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers | |
| 4172 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MCM3/6706 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering