Läs mer
Novus Biologicals™ MCMDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18550492 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18550492 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18550492 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00157777T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifications
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål MCMDC2
Synonym C8orf45, chromosome 8 open reading frame 45, FLJ25692, minichromosome maintenance complex component-like, minichromosome maintenance domain containing 2
Gensymbol MCMDC2