Läs mer
Tocris Bioscience™ McN-A 343
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004922
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18004922 10 mg
18034162 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18004922 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1384/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Selective M1 muscarinic agonist
Selective muscarinic M1 receptor agonist. Selectivity for M1 over other muscarinic receptor types appears to arise from a high efficacy at M1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55-45-8
Molekylformel C14H18Cl2N2O2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material McN-A 343
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 317.21
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 317.21
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.