Läs mer
Tocris Bioscience™ McN-A 343
Beskrivning
Selective muscarinic M1 receptor agonist. Selectivity for M1 over other muscarinic receptor types appears to arise from a high efficacy at M1 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | McN-A 343 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 317.21 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.21 |