Läs mer
McN3716, MedChemExpress
Produktkod. 16403199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16403199 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16403199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00159
MedChemExpress McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.
McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material McN3716
CAS 69207-52-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H34O3
Kvantitet 1 mg
Synonym Methyl palmoxirate NSC359682
LEDER O=C(C1(CCCCCCCCCCCCCC)OC1)OC
Molekylvikt (g/mol) 298.46
Formel vikt 298.46
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism