Läs mer
MCOPPB Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MCOPPB (hydrochloride) |
| CAS | 1108147-88-1 |
| Molekylformel | C26H40N4 . 3(HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-(3R)-3-piperidinyl-1H-benzimidazole trihydrochloride, 1-[1-(1-Methylcyclooctyl)-4-piperidinyl]-2-(3R)-3-piperidinyl-1H-benzimidazole Hydrochloride (1:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40N4.3ClH/c1-26(15-7-3-2-4-8-16-26)29-18-13-22(14-19-29)30-24-12-6-5-11-23(24)28-25(30)21-10-9-17-27-20-21;;;/h5-6,11-12,21-22,27H,2-4,7-10,13-20H2,1H3;3*1H/t21-;;;/m1.../s1 |
| LEDER | CC1(CCCCCCC1)N2CCC(CC2)N3C4=CC=CC=C4N=C3[C@H]5CNCCC5.Cl.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | (R)-1-(1-(1-methylcyclooctyl)piperidin-4-yl)-2-(piperidin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole trihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 518 |
| Formel vikt | 516.27 |