Läs mer
Invitrogen™ Mus MCP-1/CCL2 obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 15591137
Kvantitet:
10 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15591137
Brand: Invitrogen™ 88739188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Mus Monocyte Chemoattractant Protein-1/CCL2 (MCP-1) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-MCP-1. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Denna gen är en av flera cytokingener som är samlade på q-armen av kromosom 17. Cytokiner är en familj av utsöndrade proteiner involverade i immunreglerande och inflammatoriska processer. Proteinet som kodas av denna gen är strukturellt relaterat till CXC-underfamiljen av cytokiner. Medlemmar av denna underfamilj kännetecknas av två cysteiner separerade av en enda aminosyra. Detta cytokin uppvisar kemotaktisk aktivitet för monocyter och basofiler men inte för neutrofiler eller eosinofiler. Det har varit inblandat i patogenesen av sjukdomar som kännetecknas av monocytiska infiltrat, såsom psoriasis, reumatoid artrit och ateroskleros. Det binder till kemokinreceptorerna CCR2 och CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10148
Analysintervall 15 till 2 000 pg/ml
Analyskänslighet 15 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20296
Gensymbol AI553453,CCP-1/C11,CCP1,Ctla-1,Ctla1,GZB
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Enzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Monocyt kemotaktisk protein 1
Mål CCL2 (MCP-1)
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter