Läs mer
MCPA-carboxylic acid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324163
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324163 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 30324163 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14763200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MCPA-carboxylic acid
CAS 334758-22-4
Analyt- eller komponentnamn MCPA-carboxylic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H7 Cl O5
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)-5-chloro-, 2-(Carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid, NSC 525058
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO5/c10-5-1-2-7(15-4-8(11)12)6(3-5)9(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-(carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.6
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 229.9982 g/mol