missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ MCPT4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17868422
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17868422 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17868422 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5142454

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:2,000.

Has chymotrypsin-like activity. Hydrolyzes the amide bonds of synthetic substrates having Tyr and Phe residues at the P1 position. Preferentially hydrolyzes the 'Tyr-4-/-Ile-5' bond of angiotensin I and the 'Phe-20-/-Ala-21' bond of amyloid beta-protein, and is less active towards the 'Phe-8-/-His-9' bond of angiotensin I and the 'Phe-4-/-Ala-5' and 'Tyr-10-/-Glu-11' bonds of amyloid beta-protein. Involved in thrombin regulation and fibronectin processing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MCPT4
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen Mcpt4
Genaccessionsnr. P21812
Gensymboler Mcpt4
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence C-KLQKKAKETPSVN (aa 114-126).
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17227
Målarter Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.