Läs mer
Cytiva Whatman™ Ersättningskoppling för snabbtätningskoppling i rostfritt stål för MD050- och MD142-seriens tryckfiltreringsgrenrör
Beskrivning
- Produkttyp: Rapid Seal Coupling Connector
- Modell: MD050/0/12
- Material: Rostfritt stål
- Inkluderar: PTFE-tätning
- För användning med (applikation): Tryckfiltrering
- För användning med (utrustning): MD050- och MD142-serien (+SV003b/SV003c) tryckfiltreringsgrenrör (enhetsanslutning)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakter | Snabbtätningskoppling |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | MD050- och MD142-serien (+SV003b/SV003c) tryckfiltreringsgrenrör |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tryckfiltrering |
| Inkluderar | PTFE tätning |
| Modell | MD050/0/12 |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Snabbtätningskopplingskontakt |