missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytiva Whatman™ Ersättning Teflon Stödskärm för MD050-seriens tryckfiltreringsgrenrör
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Teflon Supportskärm
Beskrivning
- Produkttyp: Supportskärm
- Modell: MD050/0/03
- Material: Teflon
- För användning med (applikation): Tryckfiltrering
- För användning med (utrustning): MD050-serien tryckfiltreringsgrenrör
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | MD050-serien tryckfiltreringsgrenrör |
| Material | Teflon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tryckfiltrering |
| Modell | MD050/0/03 |
| Kvantitet | 1 st |
| Serie | MD 050 |
| Typ | Supportskärm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering