Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 1 modell membranpump
Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Spänning:
200/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Trestegsdesign med exakt styrda platta membran ger enastående pumphastighet även nära det ultimata vakuumet, speciellt jämfört med tvåstegsmembranpumpar med liknande klassificering
- Ultralåg vibration med mycket lång membranlivslängd och stabilt ultimat vakuum dokumenterat med år av tester
- Flödesväg bestående av aluminium och utvalda plaster (membran och ventiler av PTFE/FKM respektive FKM) pumparna är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer med icke-korrosiva gaser
- Föroreningsfri pumpning och evakuering
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 1,1 torr |
| Hästkraft | 0.11 hp |
| Inkluderar | Manuell |
| Motorhastighet | 150 till 1800 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612011-1:1 DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektriska krav | 200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw |
| Mått (L x B x H) | 303 x 143 x 163 mm |
| Material | Fluoroplast (hölje), aluminium, plast, PTFE/FKM (membran), FKM (ventiler) |
| Modell | MD 1 |
| Bullernivå | 40 dB(A) |
| Visa mer |