Läs mer
Lovibond™ MD 100 5-i-1 fotometer: Klor, pH, Cyanursyra, Alkalinitet-M, Kalciumhårdhet
Produktkod. 15267539
Upplösning:
0,01 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15267539
Brand: Lovibond™ 278080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, DPD nr 1 tabletter (100 pack), DPD nr 3 tabletter (100 pack), fenolröda tabletter (100 pack), CyA testtabletter (100 pack), Hardcheck P tabletter (100 pack), Calcio pack H No.1/No. 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
  • Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
  • Automatisk avstängning
  • Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
  • Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
  • Internt ringminne för 16 datamängder
  • Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Reagens Tabletter
Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka, vilket skyddar mot utmanande miljöförhållanden. Denna förpackning håller varje tablett i perfekt skick, ända fram till den tidpunkt den behövs av användaren.
Specifikationer
  • Klorintervall: 0,02 till 6,0 mg/L Cl2 , 0,1 till 10 mg/L Cl2
  • pH-intervall: 6,5 till 8,4
  • Cyanursyraintervall: 0 till 160 mg/L
  • Alkalinitet-M: 5 till 200 mg/L CaCO 3 (TA)
  • Kalciumhårdhetsområde: 0 till 500 mg/L CaCO 3 (CaH)
  • Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
  • Våglängdsnoggrannhet:± 1nm
  • Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
  • Fotometrisk upplösning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° till 40 °C
  • Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
  • Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
  • Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
  • Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm
  • Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Typ MD 100 5-i-1 fotometer: Klor, pH, Cyanursyra, Alkalinitet-M, Kalciumhårdhet
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Noggrannhet 3% FS
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Inkluderar Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, DPD nr 1 tabletter (100 pack), DPD nr 3 tabletter (100 pack), fenolröda tabletter (100 pack), CyA testtabletter (100 pack), Hardcheck P tabletter (100 pack), Calcio pack H No.1/No. 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Längd (metrisk) 15.5 cm
Minne Internt ringminne för 16 datamängder
Ljuskälla LED
Räckvidd 0,02 till 6,0 mg/L Cl2, 0,1 till 10 mg/L Cl2, 6,5 till 8,4 pH, 0 till 160 mg/L cyanursyra, 5 till 200 mg/L CaCO3 (TA) alkalinitet, 0 till 500 mg (CaHCO3)
Upplösning 0,01 A
Vikt (metrisk) 260 g
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MD100 CL-PH-STAB-TA-CALCIO TABLETS PHOTOMETER IN C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,potassium iodide, butan-2-ol