Läs mer
Lovibond™ MD 100 Klor Duo
Produktkod. 12651705
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
5 °C till 40 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift Förpackningsstorlek
12651705 5 °C till 40 °C Varje
1 options
Produktkod. 12651705 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 276020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lovibond MD 100 Chlorine Duo, applikationer: Testning på fältet, i laboratoriet eller i anläggningsrummet, Detektionsområde: 0 till 6 mg/L, 0 till 10 mg/L, 0 till 2 mg/L, 0,1 till 8 mg/L, Displaytyp: LCD, Fyllningslösningstyp: Reagens
Specifikationer
Typ MD 100 Klor Duo
Detektionsområde 0 till 6 mg/L, 0 till 10 mg/L, 0 till 2 mg/L, 0,1 till 8 mg/L
Visningstyp LCD
Typ av fyllningslösning Reagens
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 40 °C
För användning med (applikation) Testning i fält, laboratorium eller växtrum
Inkluderar 4 mikrobatterier (AAA), 3 runda flaskor (glas) med lock, tabletter reagenser och/eller flytande reagens eller VARIO pulverreagens, garantiblad, certifikat (COC), bruksanvisning
Garanti 5 eller 10 år
Längd (metrisk) 155 mm
Bredd (metrisk) 75 mm