Läs mer
Lovibond™ MD 100 klortablett
Beskrivning
Lovibond MD 100 klortablett, applikationer: Testning i fält, laboratorium eller anläggningsrum, detektionsområde: 0-6 - 0-10mg/L, Displaytyp: LCD, Fyllningslösningstyp: Reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | MD 100 klortablett |
| Detektionsområde | 0 till 6 - 0 till 10 mg/L |
| Visningstyp | LCD |
| Typ av fyllningslösning | Reagens |
| Temperatur (metrisk) Drift | 5 °C till 40 °C |
| För användning med (applikation) | Testning i fält, laboratorium eller växtrum |
| Inkluderar | 4 mikrobatterier (AAA), 3 runda flaskor (glas) med lock, tablettreagens och/eller flytande reagens, garantiblad, certifikat (COC), bruksanvisning |
| Garanti | 5 eller 10 år |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |