Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Aluminium
Produktkod. 12601705
Räckvidd:
0,01 till 0,25 mg/L Al
0,01 till 0,3 mg/L Al
Typ:
Fotometer
MD 100 fotometer: aluminium (pulver)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12601705
Brand: Lovibond™ 276200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, aluminium nr 1 tabletter (100 pack), aluminium nr 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
  • Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
  • Automatisk avstängning
  • Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
  • Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
  • Internt ringminne för 16 datamängder
  • Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Reagens Tabletter
Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka, vilket skyddar mot utmanande miljöförhållanden. Denna förpackning håller varje tablett i perfekt skick, ända fram till den tidpunkt den behövs av användaren.
Specifikationer
  • Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
  • Våglängdsnoggrannhet:± 1 nm
  • Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
  • Fotometrisk upplösning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° till 40 °C
  • Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
  • Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
  • Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
  • Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
  • Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Typ Fotometer
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Noggrannhet 3% FS
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Inkluderar Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörarstav och borste, aluminium nr 1 tabletter (100 pack), aluminium nr 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Längd (metrisk) 15.5 cm
Minne Internt ringminne för 16 datamängder
Ljuskälla LED
Räckvidd 0,01 till 0,3 mg/L Al
Upplösning 0,01 A
Vikt (metrisk) 260 g
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MD100 photometer, range mg/l
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: diammonium hydrogen2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, ammonium fluoride, methenamine