Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Ammoniak
Beskrivning
Innehåller
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, Ammoniak nr 1 tabletter (100 pack), Ammoniak nr 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
- Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
- Automatisk avstängning
- Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
- Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
- Internt ringminne för 16 datamängder
- Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Reagens Tabletter
Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka, vilket skyddar mot utmanande miljöförhållanden. Denna förpackning håller varje tablett i perfekt skick, ända fram till den tidpunkt den behövs av användaren.
Specifikationer
- Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
- Våglängdsnoggrannhet:± 1 nm
- Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
- Fotometrisk upplösning: 0,01 A
- Temperatur: 5° till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
- Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
- Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
- Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
- Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | MD 100 fotometer: Ammoniak (tabletter) |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Noggrannhet | 3% FS |
| Höjd (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderar | Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, Ammoniak nr 1 tabletter (100 pack), Ammoniak nr 2 tabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Minne | Internt ringminne för 16 datamängder |
| Ljuskälla | LED |
| Räckvidd | 0,02 till 1,0 mg/LN |
| Upplösning | 0,01 A |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- MD100 AMMONIA TABLETS PHOTOMETER IN CASE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium tartrate dibasic hemihydrate,lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,