Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: COD
Beskrivning
Innehåller
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
- Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
- Automatisk avstängning
- Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
- Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
- Internt ringminne för 16 datamängder
- Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Rörtester Dessa
gör det möjligt för användaren att enkelt utföra mycket känsliga och exakta vattentester. När man använder rörtester är mätningen betydligt snabbare och enklare, särskilt vid standard- och serietest. Rörtesterna innehåller en exakt uppmätt mängd reagens, vilket undviker närvaron av överflödiga kemikalier och optimerar testsäkerheten. Upp till sex olika mätområden finns tillgängliga för de olika testerna. Rören är gjorda av speciellt optiskt glas med en diameter på 16 mm. De levereras i en förvarings- och leveranslåda tillsammans med rötnings- eller hjälpreagenserna. Denna förpackningsenhet innehåller 24 eller 25 reaktionsflaskor och upp till två nollflaskor för kalibrering av fotometersystem.
Specifikationer
- Område: 0 till 150 mg/LO 2 , 0 till 1 500 mg/LO 2 , 0 till 15 000 mg/LO 2
- Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
- Våglängdsnoggrannhet:± 1nm
- Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
- Fotometrisk upplösning: 0,01 A
- Temperatur: 5° till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
- Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
- Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
- Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
- Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | MD 100 fotometer: COD (provrör) |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Noggrannhet | 3% FS |
| Höjd (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderar | Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Minne | Internt ringminne för 16 datamängder |
| Ljuskälla | LED |
| Räckvidd | 0 till 150 mg/LO 2 , 0 till 1 500 mg/LO 2 , 0 till 15 000 mg/LO 2 |
| Upplösning | 0,01 A |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- MD100 COD VARIO PHOTOMETER IN CASE
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acide sulfurique, sulfate de mercure, su
- REA17-CMR1-Endast för yrkesmässigt bruk.