Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Hazen
Produktkod. 12602005
Typ:
MD 100 fotometer: Hazen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12602005
Brand: Lovibond™ 276160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
  • Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
  • Automatisk avstängning
  • Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
  • Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
  • Internt ringminne för 16 datamängder
  • Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Specifikationer
  • Område: 0 till 500 mg/L Pt till Co
  • Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
  • Våglängdsnoggrannhet:± 1 nm
  • Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
  • Fotometrisk upplösning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° till 40 °C
  • Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
  • Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
  • Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
  • Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
  • Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Typ MD 100 fotometer: Hazen
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Noggrannhet 3% FS
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Inkluderar Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörarstav och borste, inga reagenser krävs, 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Längd (metrisk) 15.5 cm
Minne Internt ringminne för 16 datamängder
Ljuskälla LED
Räckvidd 0 till 500mg/L Pt to Co
Upplösning 0,01 A
Vikt (metrisk) 260 g
Bredd (metrisk) 7.5 cm