Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: High Range Manganese
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Brand: Lovibond™ 276106
6623.01 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Innehåller: Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario set (mangancitratbuffert F10 och natriumperjodat F10-pulver, 100 tester), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning
Beskrivning
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
- Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
- Automatisk avstängning
- Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
- Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
- Internt ringminne för 16 datamängder
- Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Specifikationer
- Område: 0,1 till 18 mg/L Mn
- Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
- Våglängdsnoggrannhet:± 1nm
- Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
- Fotometrisk upplösning: 0,01 A
- Temperatur: 5° till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
- Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
- Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
- Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
- Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
MD 100 Fotometer: High Range Manganese | |
3% FS | |
Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario set (mangancitratbuffert F10 och natriumperjodat F10-pulver, 100 tester), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, certifikat om överensstämmelse, bruksanvisning | |
Internt ringminne för 16 datamängder | |
0,1 till 18 mg/L Mn | |
260 g |
Bakgrundsbelyst LCD | |
3.5 cm | |
15.5 cm | |
LED | |
0,01 A | |
7.5 cm |