Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Järn
Beskrivning
Innehåller
Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario järn F10-pulver 10mL (100-pack), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse, bruksanvisning
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
- Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
- Automatisk avstängning
- Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
- Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
- Internt ringminne för 16 datamängder
- Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Reagens Tabletter
Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka, vilket skyddar mot utmanande miljöförhållanden. Denna förpackning håller varje tablett i perfekt skick, ända fram till den tidpunkt den behövs av användaren.
Specifikationer
- Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
- Våglängdsnoggrannhet:± 1 nm
- Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
- Fotometrisk upplösning: 0,01 A
- Temperatur: 5° till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
- Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
- Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
- Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
- Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | MD 100 fotometer: järn (pulver) |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Noggrannhet | 3% FS |
| Höjd (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderar | Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario järn F10-pulver 10mL (100-pack), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse, bruksanvisning |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Minne | Internt ringminne för 16 datamängder |
| Ljuskälla | LED |
| Räckvidd | 0,02 till 3,0 mg/L Fe |
| Upplösning | 0,01 A |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- MD100 IRON FERRO POWDER PHOTOMETER IN CASE .
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: disodium disulphite,sodium dithionite,sodium carbonate, methenamine, adipic acid