Läs mer
VACUUBRAND™ MD 12C NT +AK +EK Chemistry Vakuum System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12633315 Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
7,1/7,8 CFM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12633315
Brand: VACUUBRAND™ 20743600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kemiska vakuumsystem har ett brett utbud av applikationer som evakuering, förångning och pumpning av gaser och ångor.
  • Ger särskilt höga pumphastigheter och är idealiska för högre vakuumkrav, t.ex. med högkokande lösningsmedel
  • Erhåller ett mycket bra slutvakuum även med öppen gasballastventil för kondensatrening och levererar hög pumphastighet i en kompakt design
  • Exceptionellt hög kemisk beständighet, stödjer nästan universell användning inom kemi och läkemedel
  • Inloppsseparator (AK ) håller kvar partiklar och vätskedroppar; avfallskondensor vid utloppet (EK) är mycket effektiv och kompakt
  • Kondensor möjliggör nästan fullständig återvinning av lösningsmedel, effektiv återvinning och aktivt skydd av miljön
  • Reducerad processtid på grund av särskilt hög pumphastighet även nära slutvakuum
  • Mycket bra slutvakuum även med öppen gasballastventil för kondensatrening
  • Viskande tyst och mycket låga vibrationer
Beställningsinfo
Inkluderar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 torr (utan gasballast), 3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.59 hp
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 616 x 387 x 395 mm
Modell MD 12C NT + AK+ EK
Bullernivå 50 dB(A)
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 7,1/7,8 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 396.24 mm
Total längd (metrisk) 617.22 mm
Total bredd (metrisk) 387 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 8
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V