Läs mer
VACUUBRAND™ MD 4C EX +AK+EK Membranpump
Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
3,7 m³ /h.
Beskrivning
- Enastående kemikaliebeständighet och överlägsen ångtolerans
- Flamsäker motor med integrerad, självlåsande överbelastning och övertemperaturskydd för direkt 230V / 50Hz enfas strömförsörjning. Inget behov av något extra och specifikt överströmsskydd
- Övertryckssäkerhetsventiler internt och vid utlopp
- Säkerhetsmembranteknik med möjlighet för inertgasrening och detektering av membranbrott
- Separator AK och emissionskondensor EK för pumpskydd och lösningsmedelsåtervinning
Beställningsinfo
Mått LxBxH
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 10 mbar (med gasballast), 3 mbar (utan gasballast) |
| Inkluderar | 2m kabel utan stickpropp, manuell, splittrings- och stötskydd för glasdelar |
| Motorhastighet | 1500 rpm |
| Certifikat och efterlevnad | ATEX II 2G IIB T4 X (miljö med inert reningsgas), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpkammare), ATEX II 3G IIB T4 X (Miljö utan inert reningsgas), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 600 x 365 x 420 mm |
| Material | Fluoroplast (fodral) |
| Modell | MD 4C EX + AK +EK |
| Bullernivå | 53 dB(A) |
| Temperatur (metrisk) lagring | -10 °C till +60 °C |
| Visa mer |