Läs mer
VACUUBRAND™ MD 4C NT +2AK membranpump
Produktkod. 10566855 Handla allt Vacuubrand Produkter
Flödeshastighet:
2/2.2 CFM
Produktkod. 10566855
Brand: VACUUBRAND™ 20736600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta kemiska vakuumsystem har ett brett utbud av applikationer som evakuering, förångning och pumpning av gaser och ångor i kemiska, biologiska och farmaceutiska laboratorier
Detta kemiska vakuumsystem har ett brett spektrum av tillämpningar som evakuering, förångning och pumpning av gaser och ångor i kemiska, biologiska och farmaceutiska laboratorier som inte kräver kondensering av lösningsmedelsångor vid utloppet. Detta system är väl beprövat för höga vakuumkrav med högkokande lösningsmedel. Typiska applikationer är vakuumkoncentratorer, rotationsindunstare och torkugnar. Separatorn vid inloppet (AK ), gjord av glas med en skyddande beläggning, håller kvar partiklar och vätskedroppar. Uppsamlingskärlet vid utloppet samlar upp kondensat, undviker kondensatåterflöde mot pumpen och förstärker pumpens viskningstysta drift.
  • Enastående kemikaliebeständighet och överlägsen ångtolerans
  • Exceptionellt hög prestanda även vid lågt vakuum
  • Utmärkt ultimat vakuum även med gasballast
  • Viskande tyst och mycket låga vibrationer
  • Separatorer vid inlopp och utlopp för att samla upp kondensat
Beställningsinfo
Inkluderar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,1 torr (utan gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.34 hp
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 319 x 243 x 374 mm
Modell MD 4C NT + 2AK
Bullernivå 45 dB(A)
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2/2.2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 373.38 mm
Total längd (metrisk) 320.04 mm
Total bredd (metrisk) 243.84 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Vakuumtorkande ugnar
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V