Läs mer
Lovibond™ MD 610 fotometer
Produktkod. 15564273
Change view
Typ:
Fotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15564273 Fotometer Varje
1 options
Produktkod. 15564273 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 214025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15150.00 SEK
    12778.08 SEK / Paket med 1
    Save 2371.92 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Njut av rörligheten hos en bärbar fotometer med funktionerna hos en modern laboratoriefotometer. De Lovibond MD 610 Photometer har nu ett Bluetooth-gränssnitt för anslutning till smarta telefoner och surfplattor att ansluta till iOS™ och Android™ app för datahantering och e-postleverans. Datahanteringen möjliggör sedan analys och export som en CSV-fil eller graf via e-post.
Njut av rörligheten hos en bärbar fotometer med funktionerna hos en modern laboratoriefotometer. De Lovibond MD 610 Photometer har nu ett Bluetooth-gränssnitt för anslutning till smarta telefoner och surfplattor att ansluta till iOS™ och Android-™app för datahantering och e-postleverans. Datahanteringen möjliggör sedan analys och export som en CSV-fil eller graf via e-post.
  • Vattentät design gör den idealisk för ett fältinstrument, men den har funktionaliteten och egenskaperna för att användas som en laboratoriefotometer
  • Enheten täcker alla viktiga parametrar för vattenanalys från aluminium till zink och har över 130 metoder förprogrammerade
  • Kompatibel med tablett-, vätske- och pulverreagenser och levereras med ampulladaptrar för 13 mm och 16 mm rör, ger fotometern flexibilitet att välja på för många tester
  • Utöver de förprogrammerade metoderna kan upp till 10 användardefinierade kalibreringskurvor programmeras vid behov
  • Stor grafisk display underlättar analys genom att tillhandahålla metoduppmaningar på skärmen, information om testmätområde och reagenstyp och automatiska nedräkningstimer för exakta reaktionsperioder
  • Internminnet kan lagra upp till 1000 resultat med datum, tid och prov-ID; Resultaten kan granskas när som helst och kan överföras till smartphones eller surfplattor via Bluetooth-anslutningen.
  • Med 6 LED-ljuskällor kan fotometern mäta vid toppabsorbanser för många olika metoder, vilket säkerställer resultatnoggrannhet och tillförlitlighet för många applikationer
  • AquaLX ™ app, tillgänglig gratis, låter dig överföra mätningar till smarta telefoner eller surfplattor via Bluetooth
  • Gränssnitt: Infrarött gränssnitt för testdataöverföring (via IRiM); RJ45-uttag för interna uppdateringar
  • Syra- och lösningsmedelsresistent beröringskänslig knappsats; hörbar återkoppling via integrerad ljudsignal
  • Optik: Lysdioder, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent provkammare
  • Minneskapacitet: 1000 datamängder med tid, datum, prov-ID
Specifikationer
Batteritid Drifttid 26 timmar kontinuerligt eller 3500 tester
Certifikat och efterlevnad CE
Batterityp 4 x AA
Visa Grafisk
Mått (L x B x H) 210 x 95 x 45 mm
Typ Fotometer
Inkluderar Instrument i bärväska, 4 AA-batterier, 3 fotometerflaskor (24 mm), 3 fotometerflaskor (16 mm), 2 ampulladapter för 16 mm och 13 mm rör, omrörnings-/krossstav, rengöringsborste för flaskor, bruksanvisning och garantiblad.
Våglängdsnoggrannhet ±1 nm
Vikt (metrisk) 450 g