Läs mer
Notrax MD Ramp System™ Säkerhetsramp för kvinna för kudde Ease™ Serie
Description
- MD Ramp System™ Nitril Kompatibel med CushionEase™ och SafetyStance™ Beställnings
- Finns i svart, rött, orange och gult
Specifications
Specifications
| Färg | Gult |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Material | Nitrilgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 5 cm |