Läs mer
Notrax MD Ramp System™ Säkerhetsramp för manlig kudde Ease™ Serie
Produktkod. 17702208
Change view
Längd (metrisk):
91 cm
152 cm
Färg:
Gult
Orange
Svart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Färg
17702208 91 cm Gult
17782198 91 cm Svart
17792198 91 cm Orange
17712208 152 cm Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17702208 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 551M0003YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.96 SEK
    205.92 SEK / Paket med 1
    Save 49.04 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Fästbart avfasade säkerhetsrampsystem för skräddarsydda mattinstallationer för att undvika snubbel. Kompatibel med Notrax™ Dämpa Ease™ modulära mattor och Notrax™ Säkerhet Stance™ anpassade mattor.
  • MD Ramp System™ Nitril Kompatibel med CushionEase™ och SafetyStance™ Beställnings
  • Finns i svart, rött, orange och gult
Specifikationer
Färg Gult
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 5 cm