Beskrivning
Lämplig för roterande förångare på bänk, och tillräckligt kraftfull för utmärkta resultat med lösningsmedel med hög kokpunkt
- Extremt låg underhåll, inga oljebyten, ingen oljedimma
- Ultimate vacuum 1.5 Torr; fri luftkapacitet 25 l per minut
- Korrosionsbeständighet
- Med en integrerad gasballast för att ge konsekvent pumpprestanda med kondenserade ångor
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 1,5 Torr (2 mbar) |
| Hästkraft | 0.01 hp |
| Fraktvikt (engelska) | 18.96 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 8.6 kg |
| Amperage | 0,8 A |
| Inkluderar | Monterad, färdig pump med manuell |
| Motorhastighet | 1500 till 1800 |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 338 x 142 x 223 mm |
| Visa mer |