Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ MD 1C oljefri kemisk membranvakuumpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-314203 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Pluggtyp:
CEE
Flödeshastighet:
25 l/min
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Amperage:
0,8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Flödeshastighet Elektriska krav Amperage unitSize
10045821 CEE 25 l/min 230 V 50/60 Hz 0,8 A Varje
1 options
Produktkod. 10045821 Leverantör BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20696600
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för rotationsindunstning och andra laboratorieapplikationer
Lämplig för roterande förångare på bänk, och tillräckligt kraftfull för utmärkta resultat med lösningsmedel med hög kokpunkt
  • Extremt låg underhåll, inga oljebyten, ingen oljedimma
  • Ultimate vacuum 1.5 Torr; fri luftkapacitet 25 l per minut
  • Korrosionsbeständighet
  • Med en integrerad gasballast för att ge konsekvent pumpprestanda med kondenserade ångor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,5 Torr (2 mbar)
Hästkraft 0.01 hp
Fraktvikt (engelska) 18.96 lb.
Fraktvikt (metrisk) 8.6 kg
Amperage 0,8 A
Inkluderar Monterad, färdig pump med manuell
Motorhastighet 1500 till 1800
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 338 x 142 x 223 mm
Material PTFE-hus, ETFE-pumphuvud, PTFE-membran, PTFE-slang, FFKM-ventil
Modell MD 1C
Bullernivå 41 dBA
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 17.4 lb.
Vikt (metrisk) 7.9 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 25 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 8,8 tum
Total höjd (metrisk) 22.3 cm
Total längd (engelska) 13,3 tum
Total längd (metrisk) 33.8 cm
Total bredd (engelska) 5,6 tum
Total bredd (metrisk) 14.2 cm
Pumptyp Kemimembranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 100/115V, 220/230V, 120V