Läs mer
MD2-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16480999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16480999 1 mg -
16476577 5 mg 5mg
16454886 100 mg -
16440227 50 mg -
16413858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16480999 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103483
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MD2-IN-1
CAS 111797-22-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22O6
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (139.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Formel vikt 358.39
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation