Läs mer
Lovibond™ MD200 2-i-1 fotometerkit för klor och pH
Descrizione
Mångsidig, kompakt och i kombination av högkvalitativa interferensfilter med långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik ger de precisa mätresultat hela tiden.
Mångsidig användning
MD 200-fotometern kan användas inom nästan alla områden av vattenanalys.
Precis och lättskött
Den högprecisionsoptiken, som förutom långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor också erbjuder högkvalitativa interferensfilter, säkerställer precisa och reproducerbara mätresultat. Dessutom gör dessa komponenter fotometern underhållslätt.
Användarvänligt
Enheterna imponerar med sin användarvänlighet, ergonomiska design och kompakta dimensioner, vilket gör hanteringen enkel och säker.
Reagenser
Använd långvariga stabila Lovibond™ reagenstabletter (5–10 år garanterad minimal hållbarhet) eller Lovibond™ flytande reagenser.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Fotometer |
| Visningstyp | LCD |
| För användning med (applikation) | Klor- och pH-mätning |
Sicurezza e movimentazione
- MD200 photometer, range mg / l .
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H372-Orsakar organskador.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, butan-2-ol, sulphuricacid, N,N-diethylbenzene-1,4-diammoniumsulphate
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.