Läs mer
Lovibond™ MD200 3-i-1 fotometerkit för klor-pH och brom
Produktkod. 12681715
Change view
Produkttyp:
Fotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12681715 Fotometer Varje
1 options
Produktkod. 12681715 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2861802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8090.00 SEK
    6837.35 SEK / Paket med 1
    Save 1252.65 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
MD200 3-i-1 fotometerkit för klor pH och brom med tablettreagenser inkluderar tablettreagens, 3-runda flaskor med lock, bärbatterier och instruktionsmanual
Mångsidig, kompakt och i kombination av högkvalitativa interferensfilter med långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik ger de precisa mätresultat hela tiden.
Mångsidig användning
MD 200-fotometern kan användas inom nästan alla områden av vattenanalys.
Precis och lättskött
Den högprecisionsoptiken, som förutom långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor också erbjuder högkvalitativa interferensfilter, säkerställer precisa och reproducerbara mätresultat. Dessutom gör dessa komponenter fotometern underhållslätt.
Användarvänligt
Enheterna imponerar med sin användarvänlighet, ergonomiska design och kompakta dimensioner, vilket gör hanteringen enkel och säker.
Reagenser
Använd långvariga stabila Lovibond™ reagenstabletter (5–10 år garanterad minimal hållbarhet) eller Lovibond™ flytande reagenser.
Especificaciones
Produkttyp Fotometer
Visningstyp LCD
För användning med (applikation) Klor-, pH- och brommätning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.