Läs mer
Lovibond™ MD200 3-i-1 fotometerkit för klor-pH och M-alkalinitet med tablettreagenser
Beskrivning
Mångsidig, kompakt och: Bänkfotometern MD 200 kombinerar högkvalitativa interferensfilter med långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik. Resultatet: precisa mätresultat hela tiden – oavsett var du använder den.
Mångsidig användning
MD 200-fotometern kan användas inom nästan alla områden av vattenanalys.
Precis och lättskött
Den högprecisionsoptiken, som förutom långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor också erbjuder högkvalitativa interferensfilter, säkerställer precisa och reproducerbara mätresultat. Dessutom gör dessa komponenter fotometern underhållslätt.
Användarvänligt
Enheterna imponerar med sin användarvänlighet, ergonomiska design och kompakta dimensioner, vilket gör hanteringen enkel och säker.
Reagenser
Använd långvariga stabila Lovibond™ reagenstabletter (5–10 år garanterad minimal hållbarhet) eller Lovibond™ flytande reagenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fotometer |
| Visningstyp | LCD |
| För användning med (applikation) | Mätning av klor, pH och M-alkalinitet |