Läs mer
Lovibond™ MD200-fotometerkit 4-in-1 för klor-pH, cyanuircsyra och M-alkalinitet med flytande reagenser
Produktkod. 12691725
Change view
Produkttyp:
Fotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12691725 Fotometer Varje
1 options
Produktkod. 12691725 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2860542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8620.00 SEK
    7288.31 SEK / Paket med 1
    Save 1331.69 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
inkluderar flytande och tablettreagenser, 3 runda flaskor med lock, bärfodral, batterier och instruktionsmanual
Mångsidig, kompakt och: Bänkfotometern MD 200 kombinerar högkvalitativa interferensfilter med långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik. Resultatet: precisa mätresultat hela tiden – oavsett var du använder den.
Mångsidig användning
MD 200-fotometern kan användas inom nästan alla områden av vattenanalys.
Precis och lättskött
Den högprecisionsoptiken, som förutom långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor också erbjuder högkvalitativa interferensfilter, säkerställer precisa och reproducerbara mätresultat. Dessutom gör dessa komponenter fotometern underhållslätt.
Användarvänligt
Enheterna imponerar med sin användarvänlighet, ergonomiska design och kompakta dimensioner, vilket gör hanteringen enkel och säker.
Reagenser
Använd långvariga stabila Lovibond™ reagenstabletter (5–10 år garanterad minimal hållbarhet) eller Lovibond™ flytande reagenser.
Specifikationer
Produkttyp Fotometer
Visningstyp LCD
För användning med (applikation) Mätning av klor, pH, cyanuircsyra och M-alkalititet