Läs mer
Lovibond™ MD200 5-i-1 fotometerkit för klor pH cyanursyra M-alkalinitet
Code produit 12611735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Produkttyp:
Fotometer
Conditionnement:
Varje
Code produit Produkttyp Conditionnement
12611735 Fotometer Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12611735 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2861202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8440.00 SEK
    7131.02 SEK / Paket med 1
    Save 1308.98 SEK
    15% Av
Afficher toutes les promotions
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mer än 400 färgskivor finns tillgängliga för Comparator 2000+.
Mångsidig, kompakt och i kombination av högkvalitativa interferensfilter med långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik ger de precisa mätresultat hela tiden.
Mångsidig användning
MD 200-fotometern kan användas inom nästan alla områden av vattenanalys.
Precis och lättskött
Den högprecisionsoptiken, som förutom långsiktigt stabila lysdioder som ljuskällor också erbjuder högkvalitativa interferensfilter, säkerställer precisa och reproducerbara mätresultat. Dessutom gör dessa komponenter fotometern underhållslätt.
Användarvänligt
Enheterna imponerar med sin användarvänlighet, ergonomiska design och kompakta dimensioner, vilket gör hanteringen enkel och säker.
Reagenser
Använd långvariga stabila Lovibond™ reagenstabletter (5–10 år garanterad minimal hållbarhet) eller Lovibond™ flytande reagenser.
Spécification
Produkttyp Fotometer
Visningstyp LCD
För användning med (applikation) Mätning av klor, pH, cyanursyra, M-alkalinitet och kalciumhårdhet
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.