Läs mer
Lovibond™ MD200 COD-uppsättning med reagenser
Produktkod. 12661735
Change view
Produkttyp:
Fotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12661735 Fotometer Varje
1 options
Produktkod. 12661735 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2892602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21165.00 SEK
    17887.78 SEK / Paket med 1
    Save 3277.22 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
MD200 COD-uppsättning med reagenser inkluderar MD200 COD-fotometer, RD125 reaktorrörsstativ och reagenser
Lovibond™ COD-uppsättningarna möjliggör mycket känsliga och precisa vattentester med minimal ansträngning. De mäter ST-COD-koncentrationen genom fotometrisk detektion med en linjär relation mellan absorption och koncentration. Efter att provet har tillsatts i ett Lovibond™ COD-rörtest (LR, MR enligt ISO 15705:2002), värms det upp i reaktorn i två timmar vid 150 °C och analyseras sedan i fotometern. COD-uppsättningarna består av fotometern, 25 rörtester för vardera av de två lägre mätområdena, en reaktor för provnedbrytning och ett flaskställ.
Lovibond™ COD-uppsättningarna möjliggör mycket känslig och precis vattentestning med minimal ansträngning. De mäter ST-COD-koncentrationen genom fotometrisk detektering med en linjär relation mellan absorption och koncentration.
Efter att provet har tillsatts i ett Lovibond™ COD-rörtest (LR, MR enligt ISO 15705:2002) värms det upp i reaktorn i två timmar vid 150 °C och analyseras sedan i fotometern.
COD-uppsättningarna består av fotometern, 25 rörtester för vardera av de två lägre mätområdena, en reaktor för provnedbrytning och ett flaskeställ.
Specifikationer
Produkttyp Fotometer
Visningstyp LCD
För användning med (applikation) COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MD200 Cod vario photometer, complete
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate