Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD4C NT + AK + EK Oljefri membranvakuumpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10532214 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
10532214 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10532214 Leverantör BrandTech™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20736700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för utmärkt korrosionsbeständighet i rutinmässiga biologi- och kemilabbapplikationer. Brandtech™ MD4C NT + AK + EK Oljefri membranvakuumpump innehåller inlopps-/utloppsfångare, utloppskondensorer för att förbättra prestandan med kondenserbara ångor för att återvinna lösningsmedel.
  • Korrosionsbeständigt PTFE-huvud och membran
  • Pumpar är utrustade med gasballast för att ge konstant pumpprestanda med kondenserade ångor
  • Inga oljebyten
  • Använder membranvakuumteknik
  • Torrdrift eliminerar imma, hantering och bortskaffande av förorenat avfall från roterande skovelpumpar
  • Flödeshastigheter så mycket som 40 % högre på arbetsvakuumnivå än konkurrerande pumpar med liknande friluftskapacitet
  • Högre flödeshastigheter innebär minskade processtider och högre genomströmning.
  • Vacuubrand &handel; pumpar erbjuder viskande tyst drift och låga vibrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,1 torr (utan gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.34 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material ETFE pumphuvud, PTFE membran, PTFE slangar, PTFE ventil
Modell MD 4C NT + AK + EK
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 38.1 lb.
Vikt (metrisk) 17.3 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2/2.2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 15,8 tum
Total höjd (metrisk) 401.32 mm
Total längd (engelska) 12,8 tum.
Total längd (metrisk) 325.12 mm
Total bredd (engelska) 9,56 tum.
Total bredd (metrisk) 243.84 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Roterande indunstning
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V