Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD4C NT Torrkemi membranvakuumpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10611534 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
10611534 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10611534 Leverantör BrandTech™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20736400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för många laboratorieapplikationer, inklusive rotationsindunstning, centrifugalkoncentration, geltorkning, vakuumfiltrering, fastfasextraktion och många andra uppgifter
Konstruerad för prestanda, med flödeshastigheter så mycket som 40 % högre vid arbetsvakuumnivå än konkurrerande pumpar med liknande friluftskapacitet.
  • Ultimat vakuum: 1.1Torr (1.5mbar)
  • Fri luftkapacitet: 63 lpm (2,2 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,1 torr (utan gasballast), 2,3 torr (med gasballast)
Hästkraft 0.34 hp
Amperage 1,8 A
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Överensstämmelse II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Material ETFE pumphuvud, PTFE membran, PTFE slangar, FFKM ventil
Modell MD 4C NT
Bullernivå 45 dB(A)
Pluggtyp CEE
Temperatur (metrisk) lagring -10 °C till +60 °C
Vikt (engelska) 29.9 lb.
Vikt (metrisk) 13.6 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flödeshastighet 2/2.2 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 7,7 tum
Total höjd (metrisk) 198.12 mm
Total längd (engelska) 12,7 tum.
Total längd (metrisk) 325.12 mm
Total bredd (engelska) 9,56 tum.
Total bredd (metrisk) 243.84 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP40
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 230 V