Läs mer
MDA 19, MedChemExpress
Beskrivning
MDA 19 is a potent and selective agonist of human cannabinoid receptor 2 (CB2), with a Ki of 43.3 nM. MDA 19 has antiallodynic effects in a rat model of neuropathic pain and does not affect rat locomotor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MDA 19 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1048973-47-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N3O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (40.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N/N=C1C(N(CCCCCC)C2=C\1C=CC=C2)=O)C3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |