Läs mer
Novus Biologicals™ MDA-MB-361 Whole Cell Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Beskrivning
The MDA-MB-361 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Vävnad | MDA-MB-361 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Testspecificitet | MDA-MB-361 (Human Breast Adenocarcinoma) |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |