Läs mer
MDBN, TRC
Produktkod. 30481578
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30481578 50 mg
1 options
Produktkod. 30481578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM19975050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MDBN
CAS 1485-00-3
Molekylformel C10 H13 N3 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 5-(2-Nitroethenyl)-1,3-benzodioxole, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitro-styrene, 1-(2-Nitrovinyl)-3,4-methylenedioxybenzene, 3,4-(Methylenedioxy)-β-nitrostyrene, 3,4-Methylenedioxy-1-(2-nitrovinyl)benzene, 5-(2-Nitrovinyl)-1,3-benzodioxole, 5-(2-Nitrovinyl)benzodioxole, NSC 10120, NSC 105303, NSC 170724
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c1-8(12(2)3)11-9-4-6-10(7-5-9)13(14)15/h4-7H,1-3H3/b11-8+
LEDER CN(C)\C(=N\c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])\C
IUPAC-namn N,N-dimetyl-N'-(4-nitrofenyl)etanimidamid
Molekylvikt (g/mol) 207.229
Formel vikt 207.101