Läs mer
Mdivi-1, MedChemExpress
Beskrivning
Mdivi-1 is a selective dynamin-related protein 1 (Drp1) inhibitor. Mdivi-1 is a mitochondrial division/mitophagy inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mdivi-1 |
| CAS | 338967-87-6 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10Cl2N2O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Mitochondrial division inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (452.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=C(Cl)C=C(Cl)C(OC)=C2)C(S)=NC3=C1C=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.22 |
| Visa mer |