Läs mer
Mdivi-1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mdivi-1 |
| CAS | 338967-87-6 |
| Molekylformel | C15H10Cl2N2O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Mitochondrial Division Inhibitor 1, 3-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22) |
| LEDER | COc1cc(N2C(=S)Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)-2-sulfanylidene-1H-quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.22 |
| Formel vikt | 351.984 |